Learn More
Epredia™ Tampón de fosfato hematológico
Código de producto. p-4532411 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
pH:
6,6
7,2
Cantidad:
9,25 g
12 x 9,25 g
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. pH Cantidad unitSize
12520037 6,6 9,25 g paquete de 12
12530037 7,2 12 x 9,25 g paquete de 12
2 options
Código de producto. 12520037
Marca: Epredia™ 89032
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Combine Epredia™ Phosphate Buffer with Giemsa, Wright, and Wright-Giemsa stains for excellent results.
Se suministra como polvo de 9,25 g (0,02 lb).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Solución salina tamponada con fosfato
Cantidad 9,25 g
pH 6,6
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic