Learn More
Hirschmann™ Tubos para hematocritos con heparina de sodio
Código de producto. 30090388
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 μl
75 μl
100 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 5000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30090388 60 μl paquete de 5000
10233391 100 μl paquete de 1000
30090390 100 μl paquete de 5000
10410772 60 μl paquete de 1000
10199641 75 μl paquete de 1000
30090387 75 μl paquete de 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30090388 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9100260
Excelentes para centrifugar sangre en el laboratorio. Los tubos de hematocrito de heparina de sodio Hirschmann Instruments™ se han fabricado con vidrio capilar desechable.
  • Código de color rojo
  • De conformidad con la norma DIN EN ISO 12772, CE de conformidad con IVD 98/79 CE
Especificaciones
Tipo de producto Tubo hematocrito Na-hep
Capacidad (métrico) 60 μl
Diámetro interior (métrico) 0,9/1,0 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la centrifugación de muestras de sangre, sodio heparinizado
Longitud (métrico) 75 ± 0,5 mm
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 CE