Learn More
Hirschmann™ Tubos para hematocritos con heparina de sodio
Código de producto. 10199641
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 μl
75 μl
100 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 5000
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10199641 75 μl paquete de 1000
10233391 100 μl paquete de 1000
30090390 100 μl paquete de 5000
10410772 60 μl paquete de 1000
30090388 60 μl paquete de 5000
30090387 75 μl paquete de 5000
6 options
Código de producto. 10199641
Marca: Hirschmann™ 9100275
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Excelentes para centrifugar sangre en el laboratorio. Los tubos de hematocrito de heparina de sodio Hirschmann Instruments™ se han fabricado con vidrio capilar desechable.
  • Código de color rojo
  • De conformidad con la norma DIN EN ISO 12772, CE de conformidad con IVD 98/79 CE
Especificaciones
Tipo de producto Tubo hematocrito Na-hep
Capacidad (métrico) 75 μl
Diámetro interior (métrico) 1,07/1,23 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la centrifugación de muestras de sangre, sodio heparinizado
Longitud (métrico) 75 ± 0,5 mm
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 CE