missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HELQ Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15977944
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15977944 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15977944

Marca: Invitrogen™ PA565181

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: SGYEGVTIEPG ADLLYDVPSS QAIYFENLQN SSNDLGDHSM KERDWKSSSH NTVNEELPHN CIEQPQQNDE SSSKV Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 44%, rat 50%.

HEL308 is a single-stranded DNA-dependent ATPase and DNA helicase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HELQ
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Helq
N.º de referencia del gen Q8TDG4
Alias de gen AU021725; D430018E21Rik; DNA helicase Hel308; HEL308; Helicase POLQ-like; helicase, mus308-like; helicase, POLQ-like; HELQ; Mus308-like helicase; POLQ-like helicase
Símbolos de los genes Helq
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human HELQ. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105929).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 113510
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.