Learn More
3M™ Adaptador de placa trasera para casco
Código de producto. p-7160306
Change view
Click to view available options
Modelo:
P3HV
Z3AF
Tamaño de la unidad:
10 pares
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
15749857 Z3AF cada uno
15759957 P3HV 10 pares
2 options
Código de producto. 15749857
Marca: 3M™ 7000103752
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El adaptador de placa trasera para casco 3M™ se utiliza para montar multivisores PELTOR y orejeras PELTOR equipadas con los soportes P3 para cascos de seguridad 3M™.
  • Adaptador para conectar visores y multivisores 3M™ a cascos de seguridad para mayor protección facial.
  • Encaja fácilmente en la mayoría de los cascos de seguridad con ranuras para accesorios universales que ofrecen protección facial.
  • Adaptador para montar visores u orejeras.
  • Encaja fácilmente en el enchufe universal del casco para evitar que estos accesorios se dañen durante su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Visores, multivisores y cascos protectores
Para utilizar con (aplicación) Conexión de los visores a los cascos
Tipo de producto Adaptador de placa trasera para casco
Modelo Z3AF
Anchura (métrico) 25 mm