Learn More
Helios Italquartz Crisoles de cuarzo
Código de producto. 11724886
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15mL
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
75mL
130mL
190mL
Diámetro exterior (métrico):
35mm
41mm
43mm
47mm
50mm
57mm
67mm
75mm
80mm
Color:
Translúcido
Transparente
Descripción:
Perfil alto
Perfil corto
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Color Descripción unitSize
11724886 25 ml 47mm Translúcido Perfil corto cada uno
11734906 130mL 80mm Translúcido Perfil corto cada uno
11794056 130mL 80mm Transparente Perfil corto cada uno
11704066 190mL 75mm Transparente Perfil alto 1 PCS
11705773 15mL 41mm Translúcido Perfil corto cada uno
11755045 20 ml 35mm Transparente Perfil alto 1 PCS
11705694 30 ml 43mm Translúcido Perfil alto cada uno
11784096 50 ml 57mm Translúcido Perfil corto 1 PCS
11774096 75mL 67mm Transparente Perfil corto 1 PCS
11704106 30 ml 43mm Transparente Perfil alto 1 PCS
11735694 50 ml 50mm Translúcido Perfil alto 1 PCS
11725694 50 ml 50mm Transparente Perfil alto cada uno
11794096 75mL 67mm Translúcido Perfil corto 1 PCS
13 options
Código de producto. 11724886
Marca: Helios Italquartz 63F00508
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para el almacenamiento de muestras en el laboratorio. Los crisoles de cuarzo Helios Italquartz™ ofrecen una buena resistencia a choques térmicos de hasta 1000 °C.
  • Químicamente inertes a ácidos (excepto HF)
  • Disponibles en una amplia gama de volúmenes
  • Disponibles en color transparente o translúcido
  • Disponibles en perfil alto o bajo
  • Resistentes a la corrosión
Especificaciones
Color Translúcido
Descripción Perfil corto
Material Cuarzo
Temperatura máxima 1000 °C
Capacidad (métrico) 25 ml
Diámetro exterior (métrico) 47mm
Altura (métrico) 28mm
Product Type Crisol