Learn More
Helios Italquartz Crisoles de cuarzo
Descripción
- Químicamente inertes a ácidos (excepto HF)
- Disponibles en una amplia gama de volúmenes
- Disponibles en color transparente o translúcido
- Disponibles en perfil alto o bajo
- Resistentes a la corrosión
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Descripción | Perfil alto |
| Material | Cuarzo |
| Temperatura máxima | 1000 °C |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 43mm |
| Altura (métrico) | 38mm |
| Product Type | Crisol |