Learn More
Helios Italquartz Crisoles de cuarzo
Código de producto. 11704106
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15mL
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
75mL
130mL
190mL
Diámetro exterior (métrico):
35mm
41mm
43mm
47mm
50mm
57mm
67mm
75mm
80mm
Color:
Translúcido
Transparente
Descripción:
Perfil alto
Perfil corto
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Color Descripción unitSize
11704106 30 ml 43mm Transparente Perfil alto 1 PCS
11734906 130mL 80mm Translúcido Perfil corto cada uno
11794056 130mL 80mm Transparente Perfil corto cada uno
11704066 190mL 75mm Transparente Perfil alto 1 PCS
11705773 15mL 41mm Translúcido Perfil corto cada uno
11755045 20 ml 35mm Transparente Perfil alto 1 PCS
11724886 25 ml 47mm Translúcido Perfil corto cada uno
11705694 30 ml 43mm Translúcido Perfil alto cada uno
11784096 50 ml 57mm Translúcido Perfil corto 1 PCS
11774096 75mL 67mm Transparente Perfil corto 1 PCS
11735694 50 ml 50mm Translúcido Perfil alto 1 PCS
11725694 50 ml 50mm Transparente Perfil alto cada uno
11794096 75mL 67mm Translúcido Perfil corto 1 PCS
13 options
Código de producto. 11704106
Marca: Helios Italquartz 63P00010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para el almacenamiento de muestras en el laboratorio. Los crisoles de cuarzo Helios Italquartz™ ofrecen una buena resistencia a choques térmicos de hasta 1000 °C.
  • Químicamente inertes a ácidos (excepto HF)
  • Disponibles en una amplia gama de volúmenes
  • Disponibles en color transparente o translúcido
  • Disponibles en perfil alto o bajo
  • Resistentes a la corrosión
Especificaciones
Color Transparente
Descripción Perfil alto
Material Cuarzo
Temperatura máxima 1000 °C
Capacidad (métrico) 30 ml
Diámetro exterior (métrico) 43mm
Altura (métrico) 38mm
Product Type Crisol