missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Helicobacter pylori ureB Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17250004 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17250004 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17250004 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5117506

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody has been tested in direct-ELISA.

Helicobacter Pylori (H. Pylori) is known to cause peptic ulcers and chronic gastritis in human. It is associated with duodenal ulcers and may be involved in development of adenocarcimona and low grade lymphoma of mucosa associated lymphoid tissue in the stomach. It is a microaerophilic gram-Negative bacterium, helix-shaped, and with many diverse strains.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Helicobacter pylori ureB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica ureB
N.º de referencia del gen P69996
Alias de gen H. pylori
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Helicobacter pylori Urease subunit beta protein (1-569aa).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56916929
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.