missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Helicobacter Pylori OMP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (RM411)

Descripción
This antibody reacts to Histone H2A.X acetylated at Lysine 9 (K9ac). No cross reactivity with non-modified Lysine 9 or other acetylated Lysines in histone H2A.
Outer membrane proteins (OMPs) ofH. pyloriplay a crucial role in the host pathogen interaction, virulence and pathogenesis. When OMPs interact with the host immune cells, OMPs stimulate the production of pro-inflammatory molecules that may result in an uncontrolled inflammation leading to the transformation of a normal cell to a cancerous cell. The Helicobacter outer membrane family of OMPs inH. pyloriconsists of four members (HomA, B, C and D).
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | Helicobacter Pylori OMP |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | RM411 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Proteins purified from Helicobacter pylori which correspond to the full length protein. |
| Método de purificación | Protein A |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?