missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Helicobacter Pylori OMP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (RM410)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17856751
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17856751 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17856751 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA544572

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

This antibody may also react to bovine or rat alpha smooth muscle Actin, as predicted by immunogen homology.

Outer membrane proteins (OMPs) ofH. pyloriplay a crucial role in the host pathogen interaction, virulence and pathogenesis. When OMPs interact with the host immune cells, OMPs stimulate the production of pro-inflammatory molecules that may result in an uncontrolled inflammation leading to the transformation of a normal cell to a cancerous cell. The Helicobacter outer membrane family of OMPs inH. pyloriconsists of four members (HomA, B, C and D).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Helicobacter Pylori OMP
Aplicaciones ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon RM410
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Proteins purified from Helicobacter pylori which correspond to the full length protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.