Learn More
HELB Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16893185 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16893185 150 μL 150 microlitros
16803195 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16893185
Marca: Proteintech 247001AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
HELB gene ontology annotations related to this gene include cellular response to DNA damage stimulus; DNA replication, synthesis of RNA primer; negative regulation of double-strand break repair via homologous recombination; regulation of DNA double-strand break processing.
Especificaciones
Antígeno HELB
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica HELB
N.º de referencia del gen Q8NG08
Alias de gen DNA helicase B, hDHB, HELB, helicase (DNA) B
Símbolos de los genes HELB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HELB Fusion Protein Ag20335
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 92797
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG