Learn More
HEK 293T cells Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7212609 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16825695 20 μL 20 microlitros
16815695 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16825695
Marca: Proteintech 275551AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody is designed to detect the proteins of the HEK 293T cells.
HEK 293T cell line, an important variant of HEK 293 cell line, which contains the SV40 Large T-antigen that allows for episomal replication of transfected plasmids containing the SV40 origin of replication. HEK 293T cells are usually used for plasmids transfection and temporal expression of desired gene products.
Especificaciones
Antígeno HEK 293T cells
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Alias de gen 293T, HEK 293T cells, HEK293T
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG