Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Expert HL G6B, enchufe europeo
Código de producto. 17313310 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17313310 5 l cada uno
1 options
Código de producto. 17313310
Marca: Heidolph™ 5730161000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hei-VAP Expert HL G6B permite un ajuste preciso de la velocidad de rotación y la temperatura del baño de calentamiento desde la pantalla digital con control táctil o directamente a través de los mandos del panel de funcionamiento.
Ajuste preciso de la velocidad de rotación y la temperatura del baño de calentamiento desde la pantalla digital con control táctil o, para un acceso rápido a un proceso activo, directamente a través de los mandos del panel de control.
  • Panel de control central con pantalla táctil de 5 pulgadas
  • Modelo con elevador manual e instrumental de vidrio G6 vertical con revestimiento de plástico transparente para la destilación de reflujo
  • Visualización nítida de todos los valores (modos básico y avanzado)
  • Con temporizador, limitación de temperatura máxima, menú multilingüe y pantalla de texto para mensajes de error
  • Separe los mandos para la rotación y la calefacción con la función de bloqueo para evitar el reajuste accidental
  • El pictograma y las luces de anillo LED muestran la actividad incluso a distancia
  • Biblioteca de disolventes integrada para facilitar el ajuste del vacío necesario en un controlador de vacío externo
  • Interfaces USB y Micro SD
  • Visualización opcional de la temperatura del vapor
  • Es posible actualizar posteriormente a Hei-VAP Expert Control, incluido el control de vacío y el enfriador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 l
Tipo Rotavapor con elevador manual
Tipo de tapón Enchufe europeo