Descripción
Ajuste preciso de la velocidad de rotación y la temperatura del baño de calentamiento desde la pantalla digital con control táctil o, para un acceso rápido a un proceso activo, directamente a través de los mandos del panel de control.
- Panel de control central con pantalla táctil de 5 pulgadas
- Modelo con elevador manual e instrumental de vidrio G3 XL vertical: Alcance velocidades de evaporación superiores gracias a la superficie de refrigeración ampliada de 2200 cm2
- Visualización nítida de todos los valores (modos básico y avanzado)
- Con temporizador, limitación de temperatura máxima, menú multilingüe y pantalla de texto para mensajes de error
- Separe los mandos para la rotación y la calefacción con la función de bloqueo para evitar el reajuste accidental
- El pictograma y las luces de anillo LED muestran la actividad incluso a distancia
- Biblioteca de disolventes integrada para facilitar el ajuste del vacío necesario en un controlador de vacío externo
- Interfaces USB y Micro SD
- Visualización opcional de la temperatura del vapor
- Es posible actualizar posteriormente a Hei-VAP Expert Control, incluido el control de vacío y el enfriador
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 l |
| Tipo | Rotavapor con elevador manual |
| Tipo de tapón | Enchufe europeo |