Descripción
- Pantalla digital nítida que muestra los valores reales y definidos
- Dos mandos independientes con control dinámico para ajustar la velocidad de rotación y la temperatura del baño de calentamiento: giro rápido para saltos grandes, giro lento para un ajuste preciso de los valores definidos
- La función de bloqueo evita el cambio accidental de los valores
- El intuitivo sistema de luces de anillo LED permite ver claramente las funciones activadas incluso a distancia
- Ajuste sencillo de la profundidad de inmersión de hasta 155 mm y del ángulo de inclinación de 20° a 80°
- Función de espera y advertencia de calor residual a temperaturas de baño de calentamiento superiores a 50 °C
- Modelo con elevador motorizado e instrumental de vidrio G3 XL vertical con revestimiento de plástico transparente: Alcance velocidades de evaporación superiores gracias a la superficie de refrigeración ampliada de 2200 cm2
- El botón de espera detiene todas las funciones y, cuando se utiliza el modelo con elevador motorizado, levanta el matraz de evaporación del baño de calentamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotavapor con elevador motorizado |
| Tipo de tapón | Enchufe europeo |