Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Core ML G3 XL, enchufe UE
Código de producto. 17393290 Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17393290
Marca: Heidolph™ 5720130500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hei-VAP Core ML G3 XL se centra en lo esencial: una pantalla digital clara con acceso a los parámetros básicos en cualquier momento.
Un concepto de funcionamiento centrado en los elementos esenciales: sencillo y con acceso a los parámetros básicos de la velocidad de rotación y la temperatura del baño de calentamiento en cualquier momento.
  • Pantalla digital nítida que muestra los valores reales y definidos
  • Dos mandos independientes con control dinámico para ajustar la velocidad de rotación y la temperatura del baño de calentamiento: giro rápido para saltos grandes, giro lento para un ajuste preciso de los valores definidos
  • La función de bloqueo evita el cambio accidental de los valores
  • El intuitivo sistema de luces de anillo LED permite ver claramente las funciones activadas incluso a distancia
  • Ajuste sencillo de la profundidad de inmersión de hasta 155 mm y del ángulo de inclinación de 20° a 80°
  • Función de espera y advertencia de calor residual a temperaturas de baño de calentamiento superiores a 50 °C
  • Modelo con elevador motorizado e instrumental de vidrio G3 XL vertical: Alcance velocidades de evaporación superiores gracias a la superficie de refrigeración ampliada de 2200 cm2
  • El botón de espera detiene todas las funciones y, cuando se utiliza el modelo con elevador motorizado, levanta el matraz de evaporación del baño de calentamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 l
Tipo Rotavapor con elevador motorizado
Tipo de tapón Enchufe europeo