Learn More
Heidolph™ HEI-VAP Core HL G6B, enchufe europeo
Código de producto. 17353290 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17353290 5 l cada uno
1 options
Código de producto. 17353290
Marca: Heidolph™ 5710161000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hei-VAP Core HL G6B se centra en lo esencial: una pantalla digital nítida con acceso a los parámetros básicos en cualquier momento.
Un concepto de funcionamiento centrado en los elementos esenciales: sencillo y con acceso a los parámetros básicos de la velocidad de rotación y la temperatura del baño de calentamiento en cualquier momento.
  • Pantalla digital nítida que muestra los valores reales y definidos
  • Dos mandos independientes con control dinámico para ajustar la velocidad de rotación y la temperatura del baño de calentamiento: giro rápido para saltos grandes, giro lento para un ajuste preciso de los valores definidos
  • La función de bloqueo evita el cambio accidental de los valores
  • El intuitivo sistema de luces de anillo LED permite ver claramente las funciones activadas incluso a distancia
  • Ajuste sencillo de la profundidad de inmersión de hasta 155 mm y del ángulo de inclinación de 20° a 80°
  • Función de espera y advertencia de calor residual a temperaturas de baño de calentamiento superiores a 50 °C
  • Modelo con elevador manual e instrumental de vidrio G6 vertical con revestimiento de plástico transparente para la destilación de reflujo
  • El botón de espera detiene todas las funciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 l
Tipo Rotavapor con elevador manual
Tipo de tapón Enchufe europeo