Descripción
- El Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core convence por su manejo intuitivo: Gracias a una pantalla para cada función principal (agitar y calentar), tendrá todos los valores y ajustes a la vista en todo momento. El manejo se realiza mediante dos mandos giratorios con anillos luminosos LED para reconocer fácilmente las funciones activas. Los temporizadores independientes para las funciones de calentamiento y agitación aportan flexibilidad y permiten controlar mejor los experimentos. La navegación intuitiva por los diferentes menús hace que trabajar con este equipo resulte especialmente sencillo.
- Para ajustar la temperatura, puede elegir entre tres modos: FAST, para un calentamiento más rápido, y PRECISE y PRECISE+ para un control preciso de la temperatura objetivo sin sobrepasarla, de forma que las muestras delicadas queden protegidas de forma excelente. Para ello, el equipo es compatible con el sensor de temperatura Pt1000, así como con el sensor doble Pt1000, que permite la medición simultánea en la muestra y en el líquido para baño termostático.
- La velocidad de agitación puede ajustarse en tres niveles (comportamiento de arranque). También se puede ajustar el sentido de giro de la barra agitadora magnética y disfrutar de la función de reconocimiento automático de arranque. Esto garantiza que la muestra se mezcle de forma óptima en todo momento, incluso si se producen irregularidades durante la agitación.
- Este agitador magnético cuenta con las medidas de seguridad más importantes. La gran distancia de seguridad entre la placa calefactora y el panel de control, así como el aviso óptico de calor residual a temperaturas superiores a 50°C protegen contra las quemaduras.
- La superficie de emplazamiento patentada Kera-Disk™ de aluminio anodizado es resistente a los productos químicos y a los arañazos y tiene un diámetro de 145 mm (también disponible con 135 mm por encargo). Esto la hace adecuada para el uso de numerosos accesorios y muestras en un espacio reducido. El material utilizado también permite tiempos de calentamiento más rápidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aluminio |
| Tensión | 230 V |
| Tamaño | 145 mm (Diám) |
| Temperatura (métrico) | 20°C to 350°C |
| Tipo | Placa calefactora de agitación magnética |
| Forma | Redondo |
| tipo de tapón | UE |
| N.º de posiciones | Varios |
| Intervalo de agitación | De 100 a 1400 rpm |
| Garantía | 10 Years |
| Mostrar más |