Learn More
Heidolph™ Sistema de sujeción Hei-Connect PT1000 para accesorios de baño
Código de producto. 15237618 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Bloques Heat-On de 3 a 5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15237618 Bloques Heat-On de 3 a 5 l cada uno
1 options
Código de producto. 15237618 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5096320000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sistema de sujeción para accesorios de calefacción de baño de 3 a 5 l de tamaño.
  • Incluye varilla de soporte y accesorio con entrada de cable
  • Proporciona la máxima seguridad y estabilidad en su alineación vertical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Bloques Heat-On de 3 a 5 l
Para utilizar con (aplicación) Soporte vertical para accesorios de baño
Tipo Soporte
Material Acero inoxidable