Descripción
- 6 litros de volumen del depósito incluso durante una carga de larga duración
- Regulación precisa de la temperatura y estabilidad de ≤ 0,05 °C
- Rango de temperaturas de uso de -10 °C a 70 °C
- Pantalla táctil moderna de 2,83''
- Ethernet, interfaces RS 232 y RS 485 para la intergración en soluciones de proceso
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5.5 L |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Comunicaciones | Ethernet, RS232, RS485 |
| Tipo de condensador | Air-cooled |
| Capacidad de refrigeración | 600 W |
| Caudal | 2,9/ l/min |
| Tipo de bomba | Centrifugal Pump |
| Intervalo de temperatura | -20°C to +70°C |
| Tipo | Chiller con recirculación |
| Tipo de tapón | UE |
| Mostrar más |