missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HEBP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16866604 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16866604 150 μL 150 microlitros
16876604 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16866604

Marca: Proteintech 168421AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Product No. 16842-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against the full-length of human HEBP1. The MW of this protein is 21 kDa, and this antibody specifically recognizes the 21 kDa protein.

The full-length protein encoded by this gene is an intracellular tetrapyrrole-binding protein. This protein includes a natural chemoattractant peptide of 21 amino acids at the N-terminus, which is a natural ligand for formyl peptide receptor-like receptor 2 (FPRL2) and promotes calcium mobilization and chemotaxis in monocytes and dendritic cells.

Especificaciones

Antígeno HEBP1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.16 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica HEBP1
N.º de referencia del gen Q9NRV9, Q9R257
Alias de gen HBP, HEBP, HEBP1, heme binding protein 1, p22HBP
Símbolos de los genes Hebp1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HEBP1 Fusion Protein Ag10538
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 15199, 362454, 50865
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.