missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HEBP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | HEBP1 |
|---|---|
| Concentración | 0.16 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16876604
|
Proteintech
16842-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16866604
|
Proteintech
16842-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Product No. 16842-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against the full-length of human HEBP1. The MW of this protein is 21 kDa, and this antibody specifically recognizes the 21 kDa protein.
The full-length protein encoded by this gene is an intracellular tetrapyrrole-binding protein. This protein includes a natural chemoattractant peptide of 21 amino acids at the N-terminus, which is a natural ligand for formyl peptide receptor-like receptor 2 (FPRL2) and promotes calcium mobilization and chemotaxis in monocytes and dendritic cells.Especificaciones
| HEBP1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q9NRV9, Q9R257 | |
| 15199, 362454, 50865 | |
| HEBP1 Fusion Protein Ag10538 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| HEBP1 |
| 0.16 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| HBP, HEBP, HEBP1, heme binding protein 1, p22HBP | |
| Hebp1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto