Learn More
Kartell™ Heavy-walled Wide Neck Carboy Bottles
Código de producto. p-9486003
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10767531 5 l paquete de 4
10071041 10 L 4 PCS
2 options
Código de producto. 10767531
Marca: Kartell™ 0164000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Manufactured from HDPE for toughness and durability. Kartell™ Wide Mouth Heavy Walled Carboys provide easy filling and emptying capability.
  • Frasco sólido
  • Ideales para líquidos o sólidos
  • Enchufe de inserción suministrado
  • Los tapones se pueden cablear para mayor seguridad
  • Asas de transporte cómodas y resistentes
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Capacidad (imperial) 169,07 oz
Capacidad (métrico) 5 l
Tipo de tapón Tapón
Diámetro interior del cuello (métrico) 84 mm
Diámetro exterior (métrico) 170 mm
Para utilizar con (aplicación) Para líquidos y polvos
Altura (imperial) 13,38 in
Altura (métrico) 340 mm
Incluye Inserte el conector
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Mouth Style Ancha
N.° por paquete 1 unidad
Tipo de producto Garrafa de paredes resistentes
Forma Redondo