Learn More
Hecht Karl™ Tubos de ensayo de pared gruesa
Código de producto. 10292001
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm
15,25 mm
15.25 mm
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
160 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
200 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10292001 12 mm 75 mm 200 PCS
10088580 15,25 mm 100 mm 100 PCS
10120071 15.25 mm 160 mm 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10292001 Proveedor Hecht Karl™ N.º de proveedor 42775024
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con AR-Glas™ (vidrio de sosa) para minimizar el riesgo de rotura. Los tubos de ensayo de paredes resistentes Karl Hecht™ son aptos para su uso general en el laboratorio.
  • Vidrio sodocálcico
  • Fondo redondo
  • Sin reborde
  • Tamaño adecuado para satisfacer todas sus necesidades en el laboratorio 
Especificaciones
Tipo de diseño Kahn
Descripción Tubo de ensayo de Kahn
Longitud (métrico) 75 mm
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 200/pack
Con reborde No
Diámetro (métrico) 12 mm