Learn More
Hecht Karl™ Tubos de ensayo de pared gruesa
Código de producto. 10120071
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm
15,25 mm
15.25 mm
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
160 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
200 PCS
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10120071 15.25 mm 160 mm 100 PCS
10292001 12 mm 75 mm 200 PCS
10088580 15,25 mm 100 mm 100 PCS
3 options
Código de producto. 10120071
Marca: Hecht Karl™ 42775051
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con AR-Glas™ (vidrio de sosa) para minimizar el riesgo de rotura. Los tubos de ensayo de paredes resistentes Karl Hecht™ son aptos para su uso general en el laboratorio.
  • Vidrio sodocálcico
  • Fondo redondo
  • Sin reborde
  • Tamaño adecuado para satisfacer todas sus necesidades en el laboratorio
Especificaciones
Tipo de diseño Fondo redondo
Descripción Tubo de ensayo
Longitud (métrico) 160 mm
Material Vidrio de sosa
Cantidad 100/Paq.
Con reborde No
Diámetro (métrico) 15.25 mm