Learn More
Hecht Karl™ Tubos de ensayo de pared gruesa
Código de producto. 10088580
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm
15,25 mm
15.25 mm
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
160 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
200 PCS
Código de producto. 10088580
Marca: Hecht Karl™ 42775045
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con AR-Glas™ (vidrio de sosa) para minimizar el riesgo de rotura. Los tubos de ensayo de paredes resistentes Karl Hecht™ son aptos para su uso general en el laboratorio.
  • Vidrio sodocálcico
  • Fondo redondo
  • Sin reborde
  • Tamaño adecuado para satisfacer todas sus necesidades en el laboratorio 
Especificaciones
Tipo de diseño Fondo redondo
Descripción Tubo de ensayo
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 100/Paq.
Con reborde No
Diámetro (métrico) 15,25 mm