Learn More
OHAUS™ Pala de alta resistencia
Código de producto. p-7158993 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Órbita:
19 mm
25 mm
51 mm
Capacidad portante (métrico):
16 kg
22,7 kg
45,4 kg
68 kg
Tipo de controlador:
Analógico
Digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15712199
Marca: OHAUS™ 30391837
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El agitador de altas prestaciones OHAUS™ está diseñado para una amplia gama de aplicaciones con cargas mayores o más pesadas que requieren resultados precisos y repetibles.
  • Diseñado para aplicaciones con cargas pesadas
  • El agitador proporciona un movimiento reproducible que se distribuye uniformemente por todo el toda la superficie de la bandeja
  • El modelo digital tiene controles de microprocesador, funcionamiento continuo o temporizado, sistema patentado de agitación Accu-Drive™ y displays LED para velocidad y tiempo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 25 mm
Capacidad portante (métrico) 22,7 kg
Exactitud del control de velocidad ± 1 rpm, por encima de 100 rpm ± 1 % de la velocidad fijada
Intervalo de velocidad De 25 a 500 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C
Amperaje 2,5 A
Tipo de producto Agitador
Certificaciones/conformidad CE, TUV
Material Plataforma de aluminio
Fondo (imperial) 24 in
Fondo (métrico) 61,00 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 61 x 67,8 x 14,9 cm
Altura (imperial) 5,90 in
Altura (métrico) 14,900 cm
Longitud (imperial) 24 in
Longitud (métrico) 61,00 cm
Longitud de la plataforma (métrico) 45,7 cm
Anchura (imperial) 26,70 in
Anchura (métrico) 67,80 cm
Anchura de la plataforma (métrico) 61 cm
Peso (imperial) 108 lb
Peso (métrico) 49 kg
Tipo de controlador Analógico
Descripción Agitador, de uso intensivo, SHHD2325AL, UE
Modelo SHHD2325AL
Intervalo del temporizador De 1 a 120 min