Learn More
OHAUS™ Pala de alta resistencia
Código de producto. 15762199 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Órbita:
19 mm
25 mm
51 mm
Capacidad portante (métrico):
16 kg
22,7 kg
45,4 kg
68 kg
Tipo de controlador:
Analógico
Digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Órbita Capacidad portante (métrico) Tipo de controlador unitSize
15762199 51 mm 68 kg Digital cada uno
15712199 25 mm 22,7 kg Analógico cada uno
15722199 25 mm 22,7 kg Digital cada uno
15732199 25 mm 45,4 kg Digital cada uno
15742199 51 mm 45,4 kg Digital cada uno
15752199 25 mm 68 kg Digital cada uno
15772189 19 mm 16 kg Analógico cada uno
15782189 19 mm 16 kg Digital cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15762199 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30391886
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El agitador de altas prestaciones OHAUS™ está diseñado para una amplia gama de aplicaciones con cargas mayores o más pesadas que requieren resultados precisos y repetibles.
  • Diseñado para aplicaciones con cargas pesadas
  • El agitador proporciona un movimiento reproducible que se distribuye uniformemente por todo el toda la superficie de la bandeja
  • El modelo digital tiene controles de microprocesador, funcionamiento continuo o temporizado, sistema patentado de agitación Accu-Drive™ y displays LED para velocidad y tiempo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 51 mm
Capacidad portante (métrico) 68 kg
Exactitud del control de velocidad ± 1 rpm, por encima de 100 rpm ± 1 % de la velocidad fijada
Intervalo de velocidad De 15 a 300 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +60 °C
Amperaje 2,5 A
Tipo de producto Agitador
Certificaciones/conformidad CE, TUV
Material Plataforma de aluminio
Fondo (imperial) 29,30 in
Fondo (métrico) 74,40 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 74,40 x 91,40 x 17 cm
Altura (imperial) 6,70 in
Altura (métrico) 17,000 cm
Longitud (imperial) 29,30 in
Longitud (métrico) 74,40 cm
Longitud de la plataforma (métrico) 61 cm
Anchura (imperial) 36 in
Anchura (métrico) 91,40 cm
Anchura de la plataforma (métrico) 91 cm
Peso (imperial) 229,100 lb
Peso (métrico) 103,900 kg
Tipo de controlador Digital
Descripción Agitador, de uso intensivo, SHHD6850DG, UE
Modelo SHHD6850DG
Intervalo del temporizador De 1 s a 160 h