Descripción
- Diseñado para aplicaciones con cargas pesadas
- El agitador proporciona un movimiento reproducible que se distribuye uniformemente por todo el toda la superficie de la bandeja
- El modelo digital tiene controles de microprocesador, funcionamiento continuo o temporizado, sistema patentado de agitación Accu-Drive™ y displays LED para velocidad y tiempo
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 25 mm |
| Capacidad portante (métrico) | 68 kg |
| Exactitud del control de velocidad | ± 1 rpm, por encima de 100 rpm ± 1 % de la velocidad fijada |
| Intervalo de velocidad | De 15 a 500 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -10 °C a +60 °C |
| Amperaje | 2,5 A |
| Tipo de producto | Agitador |
| Certificaciones/conformidad | CE, TUV |
| Material | Plataforma de aluminio |
| Mostrar más |