Learn More
Cole-Parmer™ Pinza abrazadera a presión de PS de alta resistencia para tubos
Aborde mayores presiones con estos tapones para tubos de alta resistencia. Los tapones de alta resistencia Cole-Parmer™ presentan una excelente durabilidad, se pueden reutilizar de forma continua y son resistentes a la mayoría de los productos químicos.
Marca:  Cole-Parmer™ 20001-00
Código de producto. 15394677
  • 70.95€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Abrazadera de polisulfona de alta resistencia
  • Instalación rápida con tornillo de bloqueo  de giro positivo
  • Contornos lisos para facilitar la limpieza
  • Simplemente alinee la manguera con la abrazadera; las superficies de unión de la abrazadera indican el cierre completo
  • Algunas de las aplicaciones típicas son: llenado estéril, conexión de bolsas de medios, bombeo, control de líquidos y transferencias de líquidos de gran pureza
  • El material de polisulfona que se ajusta a las normativas de la FDA es esterilizable en autoclave o mediante irradiación gamma