Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones generales de laboratorio |
| Incluye | Tapón de rosca |
| Material | Plástico |
| Cantidad | 1Each |
| Closure Included | Sí |
| Tipo de producto | Frasco de alta resistencia |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |