Learn More
Rogo Sampaic™ Placa de alto nivel de cristalización
Código de producto. 11702704
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
2 l
9 l
Diámetro (métrico):
164 mm
205 mm
335 mm
Altura (métrico):
78 mm
96 mm
145 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 3
paquete de 5
Código de producto. 11702704
Marca: Rogo Sampaic™ CNN026
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal for crystallization needs in the laboratory. Rogo Sampaic™ Heavy Crystallizing Dishes are manufactured from clear soda lime glass.
  • También es excelente para el almacenamiento
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 l
Tipo Placa de cristalización
Altura (métrico) 96 mm
Diámetro (métrico) 205 mm