Learn More
Gestigkeit Harry Unidad de calefacción
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
180 x 210 x 160 mm
355 x 210 x 160 mm
530 x 210 x 160 mm
705 x 210 x 160 mm
880 x 210 x 160 mm
1055 x 210 x 160 mm
N.º de posiciones:
1
2
3
4
5
6
Vataje:
500 W
1000 W
1500 W
2000 W
2500 W
3000 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Placas calefactoras de la serie y la varilla de soporte
- Placa caliente de hierro fundido y acabado suave con hueco de expansión central cóncavo para un funcionamiento sin deformación. Todas las piezas de la carcasa están fabricadas en acero inoxidable y cada unidad tiene un racor de rosca para una varilla de soporte.
- Los aparatos se han diseñado específicamente para su uso sin interrupción.
- Regulación del modelo
- Cada unidad tiene un controlador de salida de calentamiento que permite un ajuste variable entre el 10 y el 100 %.
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Material de la placa superior | Acero fundido |
| Temperatura (métrico) | de 500 °C |
| Peso (métrico) | 7,6 kg |
| Vataje | 1500 W |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| N.º de posiciones | 3 |
| Tensión | 230 V |
| Tipo | Placa calefactora |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 530 x 210 x 160 mm |