Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora CERAN™, 50 °C a 500 °C, cerámica de vidrio.
Código de producto. 10653781
Change view
Click to view available options
Material de la placa superior:
Cerámica de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Material de la placa superior unitSize
10653781 Cerámica de vidrio 1 PCS
1 options
Código de producto. 10653781
Marca: Gestigkeit Harry™ 22SR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Forma: Rectángulo; tamaño: 11 x 17 pulg.
  • Se suministra con regulador independiente.
  • La placa de baja masa se calienta eléctricamente en toda su superficie, y está incrustada en un marco de acero inoxidable de alta calidad que está montado en una carcasa de acero inoxidable internamente aislada.
  • El sistema de control de temperatura está regulado por un sensor electrónico de temperatura NiCr-ni con rango de regulación entre 50 °C a 500 °C
  • El controlador está integrado en una carcasa de aluminio presofundido.
  • El tiempo de calentamiento para 500 °C es de unos 8 minutos
  • Cuatro pies, que se pueden ajustar individualmente a una altura aproximada de 8 mm, aseguran una estabilidad horizontal sin oscilación
Especificaciones
Material del cuerpo Acero inoxidable
Material de la placa superior Cerámica de vidrio
Tamaño 11 x 17 pulg
Temperatura (métrico) De 50 °C a 500 °C
Fondo (métrico) 440 mm
Peso (imperial) 14.3 lb.
Altura (métrico) 100 mm
Peso (métrico) 6,5 kg
Anchura (métrico) 290 mm
Vataje 3000 W
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 3000 W
Frecuencia 50/60 Hz
Forma Rectángulo
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente