Learn More
Heidolph™ Módulo calentador
Descripción
- La distribución uniforme y rápida del calor es esencial para obtener resultados sobresalientes
- Con una salida de 300 vatios, el módulo de calefacción garantiza tiempos de calentamiento rápidos dentro del sistema de incubación
- Los organismos termófilos también se pueden incubar a una temperatura de 65 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 115/230 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 5°C a 65 °C |
| Para utilizar con (equipo) | incubadora 1000 |