Learn More
Fisherbrand™ Manta calefactora
Código de producto. 10332290 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10332290
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos elementos de calefacción con controladores incorporados para una gran variedad de aplicaciones. Las mantas térmicas Fisherbrand™ se suministran en cajas metálicas con un exclusivo flujo de aire que mantiene la parte exterior fría al tacto.
  • Pantalla con toma de tierra y protegida con doble fusible
  • Los cartuchos del elemento de calefacción son reemplazables
  • No son necesarios controladores externos
  • Luces indicadoras de encendido de calefactor y de alimentación
  • Temperatura máxima del elemento de 450 °C
Especificaciones
Tipo de controlador Integrado
Controlador Integrado
Capacidad (métrico) 50 ml
Requisitos eléctricos 230 V
Incluye Controlador
Material Caja metálica
Forma Pera
Vataje 60 W
Tipo de producto Manta calefactora
Temperatura (métrico) 450 °C