Learn More
Fisherbrand™ Manta calefactora
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | Integrado |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Requisitos eléctricos | 230 V |
| Incluye | Controlador |
| Material | Caja metálica |
| Forma | Pera |
| Vataje | 260 W |
| Tipo de producto | Manta calefactora |
| Temperatura (métrico) | 450 °C |