Learn More
Fisherbrand™ Agitadores de tamaño reducido con calefacción/refrigeración
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V,1 A, 450 W
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Control por microprocesador: el control por microprocesador de velocidad variable proporciona una agitación uniforme. El microprocesador mostrará el último valor prefijado y se reiniciará si se interrumpe el suministro eléctrico.
- Controlador de temperatura por PID: mantiene un control preciso de la temperatura de 10 °C por debajo de la temperatura ambiente a 65 °C. Los controles son fáciles de usar y permiten a los usuarios ajustar la temperatura con incrementos de 1 °C.
- Unidad triple excéntrica: los rodamientos de bolas con lubricación permanente y el motor de CC sin escobillas ni mantenimiento proporcionan un servicio fiable y un funcionamiento continuo.
- Pantalla LED: los controles del panel táctil con pantallas LED independientes y fáciles de leer para la temperatura, la velocidad y el tiempo permiten al operador ver todos los ajustes a la vez. Ofrece resultados precisos y repetibles cada vez, y es visible de una mesa de laboratorio a otra. El temporizador mostrará el tiempo transcurrido o, si se programa a un límite definido por el usuario, apagará la unidad cuando el tiempo llegue a cero. La pantalla mostrará la última configuración utilizada, incluso tras apagar la unidad.
- Modo de calibración de temperatura: permite al usuario calibrar la unidad a un dispositivo de temperatura externo.
- Aplicaciones: cultivos celulares y bacterianos, hibridaciones y reacciones enzimáticas
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 0,12 in (3 mm) |
| Exactitud del control de velocidad | ± 2 % de la velocidad programada hasta 999 rpm ± 5 % 1000 a 1200 rpm |
| Intervalo de velocidad | De 150 a 1200 rpm (microplaca), de 100 a 600 rpm (bloque modular) |
| Requisitos eléctricos | 230 V,1 A, 450 W |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE, Reino Unido y CN |
| Dimensiones de la plataforma (L x An) | 7 x 5,5 in (180 x 140 mm) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 16,3 x 11,5 x 12 in (415 x 293 x 308 mm) |
| Alarmas | Acústicas y visuales |
| Pantalla | LED |
| Rango de humedad | Máximo del 80 % |
| Mostrar más |