Learn More
Grant Instruments™ Termobloque para termoagitador de microplaca de pocillos profundos TS-DW
Código de producto. 15440474
Change view
Click to view available options
Admite:
Placa de pocillos profundos 96/1000 µl Eppendorf™
Placa de pocillos profundos 96/2200 Axygen™
Placa de pocillos profundos de 96/1200 µl Starlab™
Placa de pocillos profundos de 96/2200 µl Sarstedt™
Tamaño:
1000 μL
1200 μL
2200 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño unitSize
15440474 Placa de pocillos profundos de 96/2200 µl Sarstedt™ 2200 μL cada uno
15450474 Placa de pocillos profundos 96/2200 Axygen™ 2200 μL cada uno
15430474 Placa de pocillos profundos 96/1000 µl Eppendorf™ 1000 μL cada uno
15460474 Placa de pocillos profundos de 96/1200 µl Starlab™ 1200 μL cada uno
4 options
Código de producto. 15440474
Marca: Grant Instruments™ B2S
Solo quedan null
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Admite una placa de pocillos profundos para termoagitador de pocillos profundos TS-DW
Bloque para una placa de pocillos profundos
  • Diseñado para adaptarse a las microplacas para una mejor transferencia de calor
  • Garantía de tres años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Para utilizar con (equipo) Termoagitador de microplacas TS-DW
Admite Placa de pocillos profundos de 96/2200 µl Sarstedt™
Tipo Bloque
Tamaño 2200 μL
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.