Learn More
Cole-Parmer™ Heating Block for Electrothermal™ RS-250D-S Shaking Reaction Stations
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
- Compatible with Electrothermal RS9000 Reaction Stations
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Heating Block for Reaction System |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos |
| Admite | 40 tubos de 24 mm |
| No. of Places | 40 orificios |
| Tipo | Heating Block |
| Garantía | 1 año |