Learn More
Cole-Parmer™ Heating Block for Electrothermal™ RS-250D-S Shaking Reaction Stations
Código de producto. 11791467 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
4 microplacas de 96 pocillos de PTFE
40 tubos de 24 mm
96 tubos de 16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
11791467 96 tubos de 16 mm cada uno
11894770 4 microplacas de 96 pocillos de PTFE cada uno
11889110 40 tubos de 24 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11791467 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 9996807
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Accessory heating blocks to keep your reactions running smoothly.
  • Compatible with Electrothermal RS9000 Reaction Stations
One year warranty
  • Specifications
    Descripción Heating Block for Reaction System
    Para utilizar con (equipo) Tubos
    Admite 96 tubos de 16 mm
    No. of Places 96 orificios
    Tipo Heating Block
    Garantía 1 año
    Diámetro exterior (imperial) 0.6 in.
    Diámetro exterior (métrico) 16 mm