Learn More
Axygen™ Bloque calefactor
Código de producto. p-200007028 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad de tubos:
0,2 mL
0,5 mL
1,5 mL
2 mL
5 mL
15 mL
50 mL
Número de pocillos:
24
4
8
96
96/384
Modelo:
Base cónica
Base plana
Base redonda
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad de tubos Número de pocillos Modelo unitSize
17872607 0,5 mL 24 Base plana cada uno
17832617 1,5 mL 24 Base cónica cada uno
17882607 2 mL 24 Base redonda cada uno
17852617 5 mL 8 Base plana cada uno
17862607 5 mL 8 Base cónica cada uno
17842617 15 mL 8 Base plana cada uno
17892607 50 mL 4 Base plana cada uno
17862617 0,2 mL 96 Base plana cada uno
17802617 0,2 mL 96/384 Base plana cada uno
9 options
Código de producto. 17872607
Marca: Axygen™ I4010A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Interchangeable aluminum block to accommodate PCR plates and a variety of common life science vessels.
  • No additional tools are required for block exchanges
  • The blocks utilize a magnetic adhesion technology and are self-recognized once exchanged
  • The combination of heating, cooling, and mixing with a versatile block selection makes the Axygen Microtube Shaker ideal for many life science laboratories in the segments of molecular biology, biochemistry, and clinical chemistry
  • Applications include but are not limited to gene synthesis, gene purification and denaturation, enzymatic reactions, and bacterial growth assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de tubos 0,5 mL
Peso (métrico) 0.3 kg
Modelo Base plana
Número de pocillos 24