Learn More
Axygen™ Bloque calefactor
Código de producto. 17872607 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad de tubos:
0,2 mL
0,5 mL
1,5 mL
2 mL
5 mL
15 mL
50 mL
Número de pocillos:
24
4
8
96
96/384
Modelo:
Base cónica
Base plana
Base redonda
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17872607
missing translation for 'mfr': Axygen™ I4010A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Interchangeable aluminum block to accommodate PCR plates and a variety of common life science vessels.
  • No additional tools are required for block exchanges
  • The blocks utilize a magnetic adhesion technology and are self-recognized once exchanged
  • The combination of heating, cooling, and mixing with a versatile block selection makes the Axygen Microtube Shaker ideal for many life science laboratories in the segments of molecular biology, biochemistry, and clinical chemistry
  • Applications include but are not limited to gene synthesis, gene purification and denaturation, enzymatic reactions, and bacterial growth assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacidad de tubos 0,5 mL
Peso (métrico) 0.3 kg
Modelo Base plana
Número de pocillos 24
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt