Descripción
- El bloque de calentamiento IKA Flow está instalado en el agitador magnético RCT digital y tiene la capacidad máxima de contener cuatro reactores de disco alimentados por el IKA FLOW durante la reacción.
- Los reactores de discos se pueden comprar por separado.
- Contenido de la entrega
- Bloque calefactor
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Agitador magnético RCT Digital |