Descripción
- Baño de calentamiento de 1 l para aceite
- Baño de calentamiento, 1 litro, para aceite
- Baño de aceite Heidolph para aceite hasta 250 °C
- Baño de aluminio para una transferencia de calor superior
- Incluye dos asas de seguridad aisladas y un borde de seguridad para fijar el montaje en la placa calefactora
- Temperatura máxima de 250 °C
- Accesorio para agitadores magnéticos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 4 l |
| Tipo | Baño de calentamiento |