Learn More
Heathrow Scientific™ Bandeja de recogida de sangre Totemax™
Código de producto. 16380676 Tienda Heathrow Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Rojo
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16380676
Marca: Heathrow Scientific™ HS120025
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El diseño exclusivo de la bandeja de recogida de sangre Totemax™ y la función de gancho patentada de la bandeja de flebotomía permiten que la bandeja esté en o sobre la mayoría de las barandillas de la cama, los estribos y las barandillas fuera de una sala de paciente típica. Mantenga la bandeja alejada del suelo, de la superficie de trabajo o de la cama.
  • Fabricado con HDPE de grado alimentario para un diseño duradero y no rompible
  • El diseño de bandeja profunda ayuda a reducir los derrames
  • Los ganchos se bloquean en su lugar cuando no se utilizan
  • Especificaciones
    Esterilizables en autoclave No
    Color Verde
    Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 43,2 x 27,9 x 27,9mm
    Para utilizar con (aplicación) Recogida de muestras y sangre
    Altura (imperial) 11 in
    Altura (métrico) 27,9mm
    Longitud (imperial) 17 in
    Longitud (métrico) 43,2mm
    Tamaño 43,2 x 27,9 x 27,9 mm
    Peso (métrico) 27,9mm
    Anchura (imperial) 11 in
    Anchura (métrico) 27,9mm
    Material Resinas de HDPE
    Tipo de producto Bandeja de recogida de sangre