Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No |
| Color | Morado |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 43,2 x 27,9 x 27,9mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Recogida de muestras y sangre |
| Altura (imperial) | 11 in |
| Altura (métrico) | 27,9mm |
| Longitud (imperial) | 17 in |
| Longitud (métrico) | 43,2mm |
| Tamaño | 43,2 x 27,9 x 27,9 mm |
| Peso (métrico) | 27,9mm |
| Mostrar más |