Learn More
Heathrow Scientific™ Bandeja de recogida de sangre Totemax™
Tienda Heathrow Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Rojo
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No |
| Color | Rojo |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 43,2 x 27,9 x 27,9mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Recogida de muestras y sangre |
| Altura (imperial) | 11 in |
| Altura (métrico) | 27,9mm |
| Longitud (imperial) | 17 in |
| Longitud (métrico) | 43,2mm |
| Tamaño | 43,2 x 27,9 x 27,9 mm |
| Peso (métrico) | 27,9mm |
| Mostrar más |