Learn More
Heathrow Scientific™ Grab Rack™
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Posiciones:
50 pocillos de 16 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La gradilla presenta agarres de silicona en los pocillos que mantienen los tubos fijos en su sitio
- El diseño de la gradilla de ABS de doble capa mantiene los tubos en vertical
- Los tubos no se caen cuando se vuelca la gradilla, por lo que se puede vaciar todo el contenido a la vez
- Los tubos se insertan y extraen ejerciendo una leve presión o tirando con delicadeza
- Incluye una matriz de pocillos de 5 x 10; no se requiere montaje
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Silicon Grip |
| Color | Blanco |
| Material | Plástico ABS |
| Posiciones | 50 pocillos de 16 mm de diámetro |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 5 a 10 ml |
| Tamaño | 259 x 127 x 49 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 259 x 127 x 49 mm |